Drukuj
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14900-100G OR14900-250G OR14900-500G
APOSOR14900-100GEA 110 PLN
APOSOR14900-100G APOSOR14900-250G APOSOR14900-500G
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid 99%
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Optical resolving agent.
Formuła: C₂₀H₁₈O₈
Temp. topnienia: 169…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008552
Numer CAS: 32634-68-7
Numer WE (dawny EINECS): 251-132-2