Drukuj
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-4-ketovaleric acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, δ-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
OR1490-1G OR1490-5G OR1490-25G
APOSOR1490-1GEA 110 PLN
APOSOR1490-1G APOSOR1490-5G APOSOR1490-25G
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 97%
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Formuła: C₅H₁₀ClNO₃
MW: 167.59 g/mol
Temp. topnienia: 150 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00012869
Numer CAS: 5451-09-2
Numer WE (dawny EINECS): 226-679-5