Drukuj
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14896-1G OR14896-5G
APOSOR14896-1GEA 218 PLN
APOSOR14896-1G APOSOR14896-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Formuła: C₁₂H₁₁N₃
Temp. topnienia: 57…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817559
Numer CAS: 56935-79-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III