Drukuj
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR14881-1G OR14881-250MG
APOSOR14881-1GEA 1440 PLN
APOSOR14881-1G APOSOR14881-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride
Formuła: C₇H₁₁ClO₂
Temp. Wrzenia: 110…111 °C/11mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08669649
Numer CAS: 40500-05-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II