Drukuj
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14876-1G OR14876-5G
APOSOR14876-1GEA 168 PLN
APOSOR14876-1G APOSOR14876-5G
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₄H₂ClNO₂S
MW: 163.58 g/mol
Temp. topnienia: 165…167 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02187331
Numer CAS: 101012-12-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III