Drukuj
2,4,6-Tribromoanizol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1486-100G OR1486-25G OR1486-5G
APOSOR1486-100GEA 957 PLN
APOSOR1486-100G APOSOR1486-25G APOSOR1486-5G
2,4,6-Tribromoanizol
2,4,6-Tribromoanizol
Formuła: C₇H₅Br₃O
Temp. Wrzenia: 297…299 °C
Temp. topnienia: 84…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192510
Numer CAS: 607-99-8