Drukuj
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(3-Cyanophenyl)-2,2-dioxodiazathiane, N1-BOC protected
OR14819-10G OR14819-1G OR14819-5G
APOSOR14819-10GEA 4470 PLN
APOSOR14819-10G APOSOR14819-1G APOSOR14819-5G
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formuła: C₁₂H₁₅N₃O₄S
MW: 297.34 g/mol
Temp. topnienia: 140…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09865021
Numer CAS: 1017782-66-9