Drukuj
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(4-Bromobenzyl)-4-(1-hydroxyethyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole
OR14809-1G OR14809-5G
APOSOR14809-1GEA 1680 PLN
APOSOR14809-1G APOSOR14809-5G
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Formuła: C₁₂H₁₄BrN₃O
Temp. topnienia: 144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09865012
Numer CAS: 1017782-60-3