Drukuj
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1478-25G OR1478-5G
APOSOR1478-25GEA 189 PLN
APOSOR1478-25G APOSOR1478-5G
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Temp. topnienia: 153…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013982
Numer CAS: 21739-93-5
Numer WE (dawny EINECS): 244-559-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III