Drukuj
N-Boc-L-alanine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Alpha-t-Boc-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, BOC-L-Alanine, Boc-Ala-OH
OR14778-100G OR14778-250G
APOSOR14778-100GEA 110 PLN
APOSOR14778-100G APOSOR14778-250G
N-Boc-L-alanine
N-Boc-L-alanine
Formuła: C₈H₁₅NO₄
MW: 189.21 g/mol
Temp. topnienia: 79…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037225
Numer CAS: 15761-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 239-847-8