Drukuj
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14772-1G OR14772-25G OR14772-5G
APOSOR14772-1GEA 110 PLN
APOSOR14772-1G APOSOR14772-25G APOSOR14772-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₈H₇NO₄
Temp. topnienia: 80…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00456498
Numer CAS: 20357-24-8