Drukuj
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1476-100G OR1476-25G OR1476-5G
APOSOR1476-100GEA 725 PLN
APOSOR1476-100G APOSOR1476-25G APOSOR1476-5G
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Temp. topnienia: 157…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672930
Numer CAS: 936-08-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III