Drukuj
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: trans-4-Hydroxy-L-proline methyll ester hydrochloride, H-Hyp-OMe·HCl, H-Hyp-OMe.HCl, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
OR14759-25G OR14759-5G OR14759-10G
APOSOR14759-25GEA 247 PLN
APOSOR14759-25G APOSOR14759-5G APOSOR14759-10G
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₆H₁₁NO₃·HCl
MW: 181.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 282.3 °C
Temp. topnienia: 166…168 °C
Temp. Zapłonu: 124.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080855
Numer CAS: 40216-83-9