Drukuj
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-NO₂)-OH
OR14707-1G OR14707-5G
APOSOR14707-1GEA 377 PLN
APOSOR14707-1G APOSOR14707-5G
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
3-Nitro-L-phenylalanine
Formuła: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210.189 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01860661
Numer CAS: 19883-74-0