Drukuj
1-Bromo-3-chlorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1470-100G OR1470-25G
APOSOR1470-100GEA 174 PLN
APOSOR1470-100G APOSOR1470-25G
1-Bromo-3-chlorobenzen 98%
1-Bromo-3-chlorobenzen
Formuła: C₆H₄BrCl
Temp. Wrzenia: 195…197 °C
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000568
Numer CAS: 108-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-575-8