Drukuj
2-Bromo-4-chloroanisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1469-100G OR1469-250G OR1469-500G
APOSOR1469-100GEA 255 PLN
APOSOR1469-100G APOSOR1469-250G APOSOR1469-500G
2-Bromo-4-chloroanisole
2-Bromo-4-chloroanisole
Formuła: C₇H₆BrClO
Temp. Wrzenia: 127 °C/17,2mmHg
Gęstość: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079705
Numer CAS: 60633-25-2