Drukuj
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, Fmoc-Pip-OH, 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-pipecolic Acid, Fmoc-HoPro-OH, 1-Fmoc-L-pipecolic Acid, Fmoc-HomoPro-OH, (S)-1-Fmoc-2-piperidinecarboxylic Acid
OR14685-100G OR14685-25G OR14685-5G
APOSOR14685-100GEA 2570 PLN
APOSOR14685-100G APOSOR14685-25G APOSOR14685-5G
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid
Formuła: C₂₁H₂₁NO₄
MW: 351.40 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00235898
Numer CAS: 86069-86-5