Drukuj
1-Bromo-4-butylobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Bromophenyl)butane
OR1467-100G OR1467-250G OR1467-25G
APOSOR1467-100GEA 319 PLN
APOSOR1467-100G APOSOR1467-250G APOSOR1467-25G
1-Bromo-4-butylobenzen
1-Bromo-4-butylobenzen
Formuła: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 242 °C
Temp. topnienia: -26
Gęstość: 1.208 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040934
Numer CAS: 41492-05-1