Drukuj
Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2S)-2,4-Diaminobutanoic acid, 4-BOC, 2-FMOC protected
OR14669-5G OR14669-10G
APOSOR14669-5GEA 139 PLN
APOSOR14669-5G APOSOR14669-10G
Fmoc-Dab(Boc)-OH 97%
Fmoc-Dab(Boc)-OH
Formuła: C₂₄H₂₈N₂O₆
MW: 440.496 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151941
Numer CAS: 125238-99-5