Drukuj
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fmoc-3-Pal-OH, Fmoc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH
OR14660-25G OR14660-5G
APOSOR14660-25GEA 1730 PLN
APOSOR14660-25G APOSOR14660-5G
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Formuła: C₂₃H₂₀N₂O₄
MW: 388.423 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144887
Numer CAS: 175453-07-3