Drukuj
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Thien-3-yl-L-alanine, N-FMOC protected
OR14648-1G OR14648-250MG OR14648-5G
APOSOR14648-1GEA 1190 PLN
APOSOR14648-1G APOSOR14648-250MG APOSOR14648-5G
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH 97%
Fmoc-Thi-OH, Fmoc-3-L-Ala(3-Thienyl)-OH
Formuła: C₂₂H₁₉NO₄S
MW: 393.4 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151916
Numer CAS: 186320-06-9