Drukuj
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fmoc-4-phenyl-Phe-OH, Fmoc-Bip(4,4')-OH
OR14632-10G OR14632-1G OR14632-5G
APOSOR14632-10GEA 1080 PLN
APOSOR14632-10G APOSOR14632-1G APOSOR14632-5G
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Formuła: C₃₀H₂₅NO₄
MW: 463.533 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191198
Numer CAS: 199110-64-0