Drukuj
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14612-1G OR14612-5G
APOSOR14612-1GEA 110 PLN
APOSOR14612-1G APOSOR14612-5G
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Formuła: C₂₄H₂₀INO₄
Temp. topnienia: 213…217 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00672340
Numer CAS: 82565-68-2