Drukuj
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fmoc-Phe(3,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 3,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
OR14608-5G OR14608-1G
APOSOR14608-5GEA 1280 PLN
APOSOR14608-5G APOSOR14608-1G
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Formuła: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
Temp. topnienia: 122 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00273473
Numer CAS: 177966-59-5