Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-alpha-(Boc-amino)-2-naphthalenepropionic Acid, Boc-D-2-Nal-OH, (R)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-2-naphthalenepropionic Acid, N-Boc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
OR14599-25G OR14599-5G OR14599-100G
APOSOR14599-25GEA 783 PLN
APOSOR14599-25G APOSOR14599-5G APOSOR14599-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formuła: C₁₈H₂₁NO₄
MW: 315.37 g/mol
Temp. topnienia: 95…100 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00076900
Numer CAS: 76985-10-9