Drukuj
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fmoc-1-Nal-OH
OR14596-10G OR14596-5G
APOSOR14596-10GEA 1040 PLN
APOSOR14596-10G APOSOR14596-5G
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Formuła: C₂₈H₂₃NO₄
MW: 437.495 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151914
Numer CAS: 96402-49-2