Drukuj
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Boc-1-Nal-OH, N-Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
OR14594-25G OR14594-5G
APOSOR14594-25GEA 2250 PLN
APOSOR14594-25G APOSOR14594-5G
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Formuła: C₁₈H₂₁NO₄
MW: 315.369 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085377
Numer CAS: 55447-00-2