Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Boc-4-nitro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-NO2)-OH, Boc-D-Phe(4-NO₂)-OH
OR14585-25G OR14585-100G
APOSOR14585-25GEA 305 PLN
APOSOR14585-25G APOSOR14585-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine
Formuła: C₁₄H₁₈N₂O₆
MW: 310.31 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069880
Numer CAS: 61280-75-9