Drukuj
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Methyl-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(m-tolyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(3-Me)-OH
OR14570-25G OR14570-5G
APOSOR14570-25GEA 2720 PLN
APOSOR14570-25G APOSOR14570-5G
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine
Formuła: C₂₅H₂₃NO₄
MW: 401.47 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863050
Numer CAS: 211637-74-0