Drukuj
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR14534-10G OR14534-25G
APOSOR14534-10GEA 377 PLN
APOSOR14534-10G APOSOR14534-25G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formuła: C₁₃H₁₅NO₃
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00269687
Numer CAS: 131685-53-5