Drukuj
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 2-(chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
OR1452-1G OR1452-250MG
APOSOR1452-1GEA 313 PLN
APOSOR1452-1G APOSOR1452-250MG
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
Formuła: C₆H₆ClNO₃
MW: 175.57 g/mol
Temp. topnienia: 72…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660133
Numer CAS: 208465-72-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III