Drukuj
N-Boc-L-prolinol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14516-100G OR14516-25G OR14516-5G
APOSOR14516-100GEA 269 PLN
APOSOR14516-100G APOSOR14516-25G APOSOR14516-5G
N-Boc-L-prolinol
N-Boc-L-prolinol
Formuła: C₁₀H₁₉NO₃
Temp. Wrzenia: 150 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066232
Numer CAS: 69610-40-8