Drukuj
(R)-(-)-Prolinol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14514-25G OR14514-5G OR14514-100G
APOSOR14514-25GEA 203 PLN
APOSOR14514-25G APOSOR14514-5G APOSOR14514-100G
(R)-(-)-Prolinol 95%
(R)-(-)-Prolinol
Formuła: C₅H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 74…76 °C/2mmHg
Gęstość: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064321
Numer CAS: 68832-13-3