Drukuj
5-Chloro-1-pentyn 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR14511-25G OR14511-5G
APOSOR14511-25GEA 598 PLN
APOSOR14511-25G APOSOR14511-5G
5-Chloro-1-pentyn 98%
5-Chloro-1-pentyn
Formuła: C₅H₇Cl
Temp. Wrzenia: 67…69 °C/145mmHg
Gęstość: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001014
Numer CAS: 14267-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 238-159-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II