Drukuj
5-Heksen-1-ol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
OR14506-5G OR14506-1G OR14506-25G
APOSOR14506-5GEA 124 PLN
APOSOR14506-5G APOSOR14506-1G APOSOR14506-25G
5-Heksen-1-ol 97%
5-Heksen-1-ol
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 152…155 °C
Temp. topnienia: < –20 °C
Gęstość: 0.834 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002981
Numer CAS: 821-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-477-4
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 III