Drukuj
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14488-100G OR14488-25G OR14488-5G
APOSOR14488-100GEA 493 PLN
APOSOR14488-100G APOSOR14488-25G APOSOR14488-5G
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.19 g/mol
Temp. topnienia: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00748504
Numer CAS: 635-80-3