Drukuj
2-Amino-3-nitrofenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
OR14485-25G OR14485-5G
APOSOR14485-25GEA 131 PLN
APOSOR14485-25G APOSOR14485-5G
2-Amino-3-nitrofenol
2-Amino-3-nitrofenol
Formuła: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Temp. topnienia: 212…213 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010875
Numer CAS: 603-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-060-1