Drukuj
3-Hydroksy-4-nitrobenzoesanu metylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
OR14421-5G OR14421-25G
APOSOR14421-5GEA 110 PLN
APOSOR14421-5G APOSOR14421-25G
3-Hydroksy-4-nitrobenzoesanu metylu 97%
3-Hydroksy-4-nitrobenzoesanu metylu
Formuła: C₈H₇NO₅
MW: 197.15 g/mol
Temp. topnienia: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016997
Numer CAS: 713-52-0