Drukuj
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1442-1G OR1442-5G
APOSOR1442-1GEA 422 PLN
APOSOR1442-1G APOSOR1442-5G
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formuła: C₈H₇NO₂S
Temp. topnienia: 143…145 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06797484
Numer CAS: 82782-85-2