Drukuj
7-Methoxyindole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether
OR1441-5G OR1441-25G
APOSOR1441-5GEA 284 PLN
APOSOR1441-5G APOSOR1441-25G
7-Methoxyindole 98%
7-Methoxyindole
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 108…110 °C/0.3mmHg
Gęstość: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00047203
Numer CAS: 3189-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 221-690-1