Drukuj
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 4-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
OR1439-10G OR1439-1G OR1439-5G
APOSOR1439-10GEA 4470 PLN
APOSOR1439-10G APOSOR1439-1G APOSOR1439-5G
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formuła: C₁₂H₁₅NO₂
Temp. topnienia: 141…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00731259
Numer CAS: 129414-26-2