Drukuj
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
OR14385-1G OR14385-5G OR14385-500MG
APOSOR14385-1GEA 124 PLN
APOSOR14385-1G APOSOR14385-5G APOSOR14385-500MG
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Formuła: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231.05 g/mol
Temp. topnienia: 166…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659561
Numer CAS: 180340-70-9