Drukuj
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Aminomethyl)benzyl alcohol, N-BOC protected, 4-(Boc-aminomethyl-phenyl)-methanol, tert-Butyl 4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
OR14352-1G OR14352-25G OR14352-5G
APOSOR14352-1GEA 131 PLN
APOSOR14352-1G APOSOR14352-25G APOSOR14352-5G
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
Formuła: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237.3 g/mol
Temp. topnienia: 97…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06411553
Numer CAS: 123986-64-1