Drukuj
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dimethyloxazole-4-carboxylic acid
OR14345-100MG OR14345-1G OR14345-250MG
APOSOR14345-100MGEA 110 PLN
APOSOR14345-100MG APOSOR14345-1G APOSOR14345-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₆H₇NO₃
Temp. topnienia: 232…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03011595
Numer CAS: 23000-14-8