Drukuj
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14344-1G OR14344-250MG
APOSOR14344-1GEA 1210 PLN
APOSOR14344-1G APOSOR14344-250MG
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
4-Iodo-5-methylisoxazole
Formuła: C₄H₄INO
Temp. topnienia: 27…28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06411541
Numer CAS: 7064-38-2