Drukuj
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
OR14343-1G OR14343-5G OR14343-250MG
APOSOR14343-1GEA 124 PLN
APOSOR14343-1G APOSOR14343-5G APOSOR14343-250MG
Thiazole-2-carbaldehyde 95+%
Thiazole-2-carbaldehyde
Formuła: C₄H₃NOS
MW: 113.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 61…63 °C/15mmHg
Gęstość: 1.288 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00142924
Numer CAS: 10200-59-6