Drukuj
Kwas 5-metoksysalicylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14336-100G OR14336-250G OR14336-25G
APOSOR14336-100GEA 598 PLN
APOSOR14336-100G APOSOR14336-250G APOSOR14336-25G
Kwas 5-metoksysalicylowy 98%
Kwas 5-metoksysalicylowy
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. topnienia: 141…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002459
Numer CAS: 2612-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-037-8