Drukuj
dimetyloglioksym 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
OR14325-100G OR14325-2.5KG OR14325-500G
APOSOR14325-100GEA 110 PLN
APOSOR14325-100G APOSOR14325-2.5KG APOSOR14325-500G
dimetyloglioksym 99%
dimetyloglioksym
Formuła: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 53
Temp. topnienia: 240…241 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002117
Numer CAS: 95-45-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-420-1
Jednostka: 2926
ADR: 4.1+6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03272