Drukuj
2,3-Dichloro-5,6-dicyjano-p-benzochinon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
OR14321-250G OR14321-500G OR14321-1KG
APOSOR14321-250GEA 522 PLN
APOSOR14321-250G APOSOR14321-500G APOSOR14321-1KG
2,3-Dichloro-5,6-dicyjano-p-benzochinon 98%
2,3-Dichloro-5,6-dicyjano-p-benzochinon
Formuła: C₈Cl₂N₂O₂
Temp. topnienia: 210…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001593
Numer CAS: 84-58-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-542-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III