Drukuj
10-Hydroxydecanoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR14308-25G OR14308-5G OR14308-100G
APOSOR14308-25GEA 400 PLN
APOSOR14308-25G APOSOR14308-5G APOSOR14308-100G
10-Hydroxydecanoic acid 98%
10-Hydroxydecanoic acid
Formuła: C₁₀H₂₀O₃
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010510
Numer CAS: 1679-53-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-848-1